Learn More
Methanol, for HPLC, Gradient Grade, ACS, Honeywell Burdick & Jackson™
Codice prodotto. 16605893
Click to view available options
Quantità:
7 L
30 L
45 L
395 L
Dimensione della confezione:
30L
395L
45L
7L
Codice prodotto. 16605893
Marca: Honeywell Burdick & Jackson 6572730LRC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Methyl alcohol
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -98°C
Colore Colorless
CAS max % 1
Densità 0.79 g/cm3 (20°C)
Punti di ebollizione 64°C to 65°C (1013 hPa)
Quantità 30 L
Punto d'infiammabilità 11°C
Formula lineare CH3OH
Beilstein 1098229
Grado Far UV/Gradient