Learn More
Methanol, HPLC Plus, ≥99.9%; Honeywell™ Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15676100
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 15676100
Marca: Honeywell-Chromasolv 6463771L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC
  • Per HPLC, spettrofotometria e analisi ambientale
  • Testato per idoneità HPLC tramite analisi del gradiente e spettroscopia UV-VIS
  • Basso profilo di impurità UV
  • Linea di base LC con gradiente di impurità basso
  • Livelli molto bassi di impurità non volatili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Densità 0.791g/mL at 25°C, 0.791g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.36
Punto di combustione 725°C
Imballaggio Poly Bottle
Formula lineare CH3OH
Pressione del vapore 410mmHg (50°C), 97.68mmHg (20°C)
Numero UN UN1230
Beilstein 1098229
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Peso formulazione 32.04g/mol
Percent Purity ≥99.9%
Grado HPLC Plus