Learn More
Methanol, Purge and Trap, ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15554055 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 15554055
Marca: JT Baker 907702
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High purity solvents and salts developed for organic residue extraction/concentration procedures
A group of ultra high purity solvents and salts developed for organic residue extraction/concentration procedures.
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -98°C
Nota nome Purge and Trap
CAS 67-56-1
Colore Colorless
Punti di ebollizione 64.7°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 5.5 to 44 vol%
Punto d'infiammabilità 11°C
Punto di combustione 455°C
Odore Alcohol-like
Forma fisica Liquido
Formula molecolare CH4O
Acido titolabile ≤0.3μeq/g
Numero MDL MFCD00004595
Numero UN 1230
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC Name metanolo
Molecular Weight (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Percent Purity ≥99.9%
Grado ULTRA RESI-ANALYZED
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Alcole Metilico
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.