Learn More
Methanol, Semiconductor Grade, 99.9% min
Codice prodotto. 11393557
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
4L
Codice prodotto. 11393557
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 019393.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Maximum level of impurities: Color (APHA) 10, Acidity 0.3meq/g, Alkalinity 0.1meq/g, Evaporation residue 5ppm, H2O (by Karl Fischer titrn) 0.05%, Solubility in H2O P.T., Cl 0.2ppm, PO4 0.5ppm | CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.04 g/mol
Methanol is widely used as a solvent in synthetic organic chemistry. It is also used as a solvent in analytical chemistry, especially for HPLC, LC-MS, GC-MS, ICP-MS and spectrophotometry. It is used in the production of biodiesel, formaldehyde and acetic acid. It is also used as fuel, antifreeze, denaturant for ethanol and an energy carrier for fuel cell application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione °C to 98°C
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 0.791
Punti di ebollizione 64.7°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 11°C (52°F)
Punto di combustione 455°C (851°F)
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.329
Intervallo percentuale saggio 99.9% min.
Pressione del vapore 128 hPa (96mm Hg) at 20°C
Beilstein 1098229
Informazioni di solubilità Miscible with water and most of the organic solvents including ethyl acetate,toluene,dichloromethane,chloroform,tetrahydrofuran,and acetone.
Peso formulazione 32.04
Grado Semiconductor
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methanol