Learn More
Organochlorine Pesticides Mix, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Marca: SPEX Certiprep 625-PH
Dettagli aggiuntivi : CAS : 72-20-8 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 1114 Chem class : 3 Pack group : II
Includes: Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Descrizione
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
Analyte | CAS No. | Concentration |
---|---|---|
Aldrin | 309-00-2 | 2000μg/mL |
alpha-BHC | 319-84-6 | 2000μg/mL |
beta-BHC | 319-85-7 | 2000μg/mL |
delta-BHC | 319-86-8 | 2000μg/mL |
Dieldrin | 60-57-1 | 2000μg/mL |
Endosulfan I | 959-98-8 | 2000μg/mL |
Endosulfan II | 33213-65-9 | 2000μg/mL |
Endosulfan sulfate | 1031-07-8 | 2000μg/mL |
Endrin | 72-20-8 | 2000μg/mL |
Endrin aldehyde | 7421-93-4 | 2000μg/mL |
Endrin ketone | 53494-70-5 | 2000μg/mL |
gamma-BHC | 58-89-9 | 2000μg/mL |
Heptachlor | 76-44-8 | 2000μg/mL |
Heptachlor epoxide (Isomer B) | 1024-57-3 | 2000μg/mL |
Methoxychlor | 72-43-5 | 2000μg/mL |
p,p'-DDD | 72-54-8 | 2000μg/mL |
p,p'-DDE | 72-55-9 | 2000μg/mL |
p,p'-DDT | 50-29-3 | 2000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Organochlorine Pesticides Mix | |
1 mL | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation | |
Aldrin; alpha-BHC; beta-BHC; p,p'-DDD; p,p'-DDE; delta-BHC; Dieldrin; p |
2mL amber prescored glass ampule | |
Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. | |
For US EPA Methods 625, 8270C | |
Benzene |
Sicurezza e movimentazione
- Organochlorine Pesticides Mix
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
- H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: benzene, delta-BHC,dieldrin, heptachlor, heptachlor epoxide, 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl
Product intended for laboratory use only