Learn More
Methyl 2,4-dichlorobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | Methyl 2,4-dichlorobenzoate |
Colore | Colorless to Yellow |
Punti di ebollizione | 132.0°C (15.0 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | 110°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 205.04 |
Percent Purity | 97% |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methyl 2,4-dichlorobenzoate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.