Learn More
Methyl 2,4-dimethoxybenzoate, 98%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10535524
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
2150-41-6
C10H12O4
196.20
MFCD00070649
IHIJFZWLGPEYPJ-UHFFFAOYSA-N
137451
methyl 2,4-dimethoxybenzoate
COC(=O)C1=CC=C(OC)C=C1OC
2150-41-6
C10H12O4
196.20
MFCD00070649
IHIJFZWLGPEYPJ-UHFFFAOYSA-N
137451
methyl 2,4-dimethoxybenzoate
COC(=O)C1=CC=C(OC)C=C1OC
Materiale o nome chimico Methyl 2, 4-dimethoxybenzoate
Densità 1.1940g/mL
Punti di ebollizione 294°C to 296°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH30)2C6H3CO2CH3
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.194
Sinonimo 2,4-dimethoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dimethoxy-, methyl ester, acmc-1ccii, methyl2,4-dimethoxybenzoate, methyl 2,4-dimethoxybenzoate, 2,4-dimethoxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,2,4-dimethoxy-,methyl ester, benzoic acid,2,4-dimethoxy-, methyl ester, 2,4-dihydroxybenzoic acid, dimethyl ether, methyl ester
Peso formulazione 196.2
Percent Purity 98%