Learn More
Methyl 3-chlorophenylacetate, 98%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Methyl 3-chlorophenylacetate |
Colore | Colorless to Yellow |
Densità | 1.2000g/mL |
Quantità | 25 g |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Imballaggio | Glass bottle |
Forma fisica | Liquid |
Indice di rifrazione | 1.5225 to 1.5245 |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
Gravità specifica | 1.2 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methyl 3-chlorophenylacetate