Learn More
Methylcyclopentadiene dimer, 90%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10347810
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
26472-00-4
C12H16
160.26
MFCD00082297
26472-00-4
C12H16
160.26
MFCD00082297
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Methylcyclopentadiene dimer
Punto di fusione -51.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9400g/mL
Punti di ebollizione 200.0°C
Punto d'infiammabilità 26°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4975 to 1.4995
Quantità 250 g
Gravità specifica 0.94
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene and ether
Peso formulazione 160.26
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylcyclopentadiene dimer
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.