Learn More
Methyle3-isothiocyanatothiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1g
10g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Methyl 3-isothiocyanatothiophene-2-carboxylate |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1g |
Peso formulazione | 199.25 |
Percent Purity | 97% |