Learn More
Methyle4-methoxythiophene-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250mg
1g
5g
Specifica
Materiale o nome chimico | Methyl 4-methoxythiophene-3-carboxylate |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 1g |
Peso formulazione | 172.2 |
Percent Purity | 97% |