Learn More
Emma Safety Footwear Metric XD Safety Shoes
Unique microfiber upper is fully washable. Features SmartecAir™ for dry, fresh feet. Protective toe cap prevents staining and is lubricant and fat resistant. The sole was developed for use on hard tiled floors and other easy-to-clean floors often seen in high-tech and cleanroom environments.
Marca:  Emma Safety Footwear MM50756045
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.50600kg
Codice prodotto. 15918631
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • S2-Safety shoe for wet working conditions
  • Microfiber construction
  • GripForce™ Easy Twist Outsole
  • ESD certified
  • Chrome-free lining
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver for drier, fresher feet
  • Sanitized
Specifica
Specifica
Metric XD
Microfiber
45