Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Metricel™ Black Membrane
Contrasting membrane for microbiological analysis. Dark background provides excellent contrast for counting opaque colonies in microbiology labs.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 66585
301.81 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21931" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.28400kg
Codice prodotto. 17124581
  • 319.00€ / pezzi 200
Spedizione stimata: 22-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Exclusive dot grid pattern does not enhance or inhibit colony growth certified for use in the Membrane Filter (MF) Technique
  • For research only
Specifica
Specifica
Black
Metricel Black Membrane Modified PES
Sterile
Yes
Gridded
Bulk with Parchment Separators
0.45 μm
White
200/Pk.
47 mm