Learn More
Metro™ Cantilever Shelves
For use with Super Erecta™ or HD Super™ shelves
Marca:  Metro™ 1248CSNC
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.08800kg
Codice prodotto. 15966551
  • 97.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-08-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Drop mat design creates a retaining ledge around the entire deep shelf
  • For use with Super Erecta™ or HD Super™ shelves
  • Width: 12 in.
Order Info
Order rear posts that are taller than front posts to accommodate this type of shelf.
Specifica
Specifica
48 x 12 in. (121.9 x 30.48 cm)
48 in.
Chrome
30.48 cm
Metro™ Super Erecta™ shelving system
121.9 cm
12 in.