Learn More
Metro™ Gowning Benches
Sturdy and comfortable gowning fixtures
1375.00€ - 1670.00€
Specifica
Colore | Silver |
---|---|
Altezza (sistema imperiale) | 18 in. |
Altezza (sistema metrico) | 45.72 cm |
Materiale | Stainless Steel |
Larghezza (sistema imperiale) | 16 in. |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Peso (sistema imperiale) | Peso (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Peso (sistema imperiale) | Peso (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15906921
|
Metro™
GB1660S |
152.4 cm | 62.5 lb. | 28.4 kg | 40.64 cm |
1540.00€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
15996911
|
Metro™
GB1648S |
121.9 cm | 55 lb. | 25 kg | 40.64 cm |
1440.00€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
15916921
|
Metro™
GB1672S |
182.8 cm | 70 lb. | 31.8 kg | 40.64 cm |
1670.00€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
15986911
|
Metro™
GB1636S |
91.5 cm | 47.5 lb. | 21.5 kg | 40.6 cm |
1375.00€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Descrizione
- 18 in. high (45.7cm) bench with heavy-duty, solid top made of 14 gauge, Type 304 stainless-steel
- Adjustable stainless-steel foot plates provide for floor mounting
- Nonconductive but can be made conductive with the addition of aluminum split sleeves (Cat. No. 17-987-44)
Specifica
Silver | |
45.72 cm | |
16 in. |
18 in. | |
Stainless Steel |