Learn More
Metro™ Lab Animal Feed (LAR) Cart
Keep feeding efforts to a minimum. Metro Lab Animal Feed Cart is a two-shelf unit on casters making feeding laboratory animals more convenient for staff.
1035.00€ - 1605.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Designed to store and transport animal feed |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
N. di ripiani | 1 |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Capacità portata carico (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Capacità portata carico (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15966971
|
Metro™
LAR2 |
99 cm | 91 cm | 273 kg | 61 cm |
1605.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15956971
|
Metro™
LAR1 |
97 cm | 61 cm | 171 kg | 45.7 cm |
1035.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Super Erecta™ shelf construction provides easy assembly and absolute rigidity
- Relocation of shelves is quick and simple
- Stainless steel finish provides superior corrosion resistance
- Open shelf design minimizes dust accumulation while maximizing air circulation and visibility
- Compact footprint for easy maneuvering in tight lab spaces
Specifica
Designed to store and transport animal feed | |
Stainless Steel | |
1 |