Learn More
Metro™ Lab Cart Accessory, Vinyl Cover
Protects shelf contents from dust and other airborne contaminants with a Metro Lab Cart Vinyl Cover
Marca:  Metro™ GWCVC41
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.90400kg
Codice prodotto. 15906931
  • 349.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Vinyl construction with Velcro closures
  • Clear cover allows easy visual access; blue cover provides light obstruction
  • Fits 18 x 36 in. (45.7 x 91.4cm) shelving
Specifica
Specifica
Cart Cover
36 x 18 x 35 in. (91.4 x 45.7 x 88.9 cm)
88.9 cm
91.4 cm
Short
45.7 cm
Clear
35 in.
36 in.
Vinyl
18 in.