Learn More
Metro™ Lab Cart Accessory, Vinyl Cover
Protects shelf contents from dust and other airborne contaminants with a Metro Lab Cart Vinyl Cover
Marca:  Metro™ GWCVC62
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.27200kg
Codice prodotto. 15916931
  • 415.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Vinyl construction with Velcro closures
  • Clear cover allows easy visual access; blue cover provides light obstruction
  • Fits 18 x 36 in. (45.7 x 91.4cm) shelving
Specifica
Specifica
Cart Cover
36 x 18 x 52 in. (91.4 x 45.7 x 132 cm)
132 cm
91.4 cm
Tall
45.7 cm
Clear
52 in.
36 in.
Vinyl
18 in.