Learn More
Metro™ MW Series Utility Carts with Solid Shelves
Move and store items more conveniently in any laboratory. Metro MW Series Utility Carts are constructed of Super Erecta™ shelves with plastic split sleeves, two one-piece handles and casters with donut bumpers to make mobility of lab equipment easy.
1260.00€ - 1520.00€
Specifica
Tipo Utility Cart
Certificazione/Conformità NSF
Descrizione 3-tier Model
Da utilizzare con (applicazione) Transporting materials that require an expanse of flat, solid surface
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 375 lb.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Altezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Altezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
15947171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
MW203
38 in. 18 in. 24 in.
1260.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-07-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15957171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
MW206
39 in. 21 in. 36 in.
1520.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-06-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Cart
  • Load capacity: 375 lb. (170.1kg)
  • Fully interchangeable Super Erecta shelves
  • Center shelf can be positioned at any height in 1 in. (2.5cm) increments
  • One-piece stainless-steel handles add rigidity and durability
  • 18 in. (46cm) carts have 4 in. dia. (10cm) casters; 21 in. (53cm) and 24 in. (61cm) wide carts have 5 in. dia. (13cm) casters
  • Three tiers
  • 375 lbs (170kg) weight capacity per cart
Solid Shelves
  • 18-gauge stainless-steel, doubly thick at the edges for rigidity and strength
  • Raised edges help contain spills and make cleanup easier
  • Sturdy corner castings facilitate mounting
Order Info
Shipped knocked down. Assembles/disassembles quickly and easily without tools.
Specifica
Specifica
Utility Cart
3-tier Model
375 lb.
3
NSF
Transporting materials that require an expanse of flat, solid surface
170 kg