Learn More
Metro™ Starsys™ Cart Accessories
Parts for use with Starsys carts
Marca:  Metro™ SXRCHRT
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.72800kg
Codice prodotto. 15947241
  • 173.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Dimensions: 24.2 x 29.2 x 12.1cm (9.52x 11.49x 4.76 in.)
Specifica
Specifica
Chart Holder
Metro Starsys cart
13.63 cm
24 cm
29.21 cm
9.56 x 11.5 x 5.37 in. (24 x 29.21 x 13.63 cm)
5.37 in.
9.56 in.
11.5 in.