Learn More
Metro™ Super Erecta™ Wire Shelving Accessory, Shelf Ledge, Stackable
Shelf ledges may be stacked on top of each other to create taller ledges, Ledges snap onto shelves and posts for secure fit with no tools
Marca:  Metro™ L24N4C
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.70000kg
Codice prodotto. 11721059
  • 28.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 4 in. high (10cm)
  • Choice of plated or stainless steel finish
Order Info
Posts and shelves sold separately.
Specifica
Specifica
24 in.
61 cm
Metro™ Super Erecta™ wire shelving
10 cm
4 in.
Chrome