Learn More
Mettler Toledo™ Soluzioni tampone: pH standard
Soluzioni di conservazione e riempimento per elettrodi pH
Marca: Mettler Toledo™ 51302047
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.73000kg
Descrizione
- Completamente miscibile
- Viene fornito con certificato di ispezione della qualità
- Tracciabile NIST
Specifica
∽100 °C | |
Soluzione tampone | |
Certificato di controllo qualità | |
7 |
Trasparente, verde | |
Tampone per pH | |
30 bustine da 20 ml | |
Completamente miscibile |