Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Mono Half-Cell pH Measuring Electrodes
A half-cell pH measuring electrode featuring a glass body that is suited for high temperature and high pH samples in which the lifetime of the electrode is significantly shorter than that of a standard reference electrode.
167.00€ - 304.00€
Specifica
Tipi di connettore S7 to BNC (30281915)
Materiale Glass
Da utilizzare con (applicazione) Electrolyte hose coupling, Electrolyte bridge
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Modello Tipo Intervallo di temperatura (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Tipo Intervallo di temperatura (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10202903
Vedere i documenti Dettagli della promozione
METTLER TOLEDO™
51343195
InLab™ Mono Half-Cell Measuring Electrode; HA Membrane Glass 0°C to 100°C
167.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10496313
Vedere i documenti Dettagli della promozione
METTLER TOLEDO™
51343196
InLab™ Mono Plus Half-Cell Measuring Electrode; A41 Thick-Walled Membrane Glass 0°C to 130°C
304.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For use with METTLER TOLEDO SevenExcellence and SevenCompact meters as well as other brands. Connection cables may be required.
  • Capture electrode calibration and results with LabX software, designed for advanced data management and 21CFR part 11 regulatory compliance.
  • Compatible with InMotion Autosampler to automate measurement and cleaning of up to 303 samples.
Featured Applications
  • High temperature samples
  • High pH samples
  • Corrosive acids and bases
  • Drinking water
Accessories & Care
  • Store in 3M KCl (51350072) or InLab Storage Solution (30111142)
  • Recommended for use with METTLER TOLEDO buffers (Sachets: 51302080, Bottles: 63056116)
Specifica
Specifica
S7 to BNC (30281915)
Electrolyte hose coupling, Electrolyte bridge
120 mm
12 mm
Glass
4.7 in.
0.47 in.