Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Viscous pH Electrodes
A glass pH electrode with an integrated temperature sensor featuring the SteadyForce™ reference system, which is pressurized to prevent the junction from clogging.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51343150
465.82 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21700" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
InLab Viscous
- Offre un sistema di riferimento SteadyForce™
- Con membrana in vetro HA
- Stelo in vetro da 40 mm
- Diametro stelo: 6 mm
- Elettrolita di riferimento: FRISCOLYT-C™™
- Offre un sistema di riferimento SteadyForce
- Con sonda termica integrata
- Stelo in vetro da 40 mm
- Diametro stelo: 6 mm
- Elettrolita di riferimento: FRISCOLYT-C
Specifica
pH Electrode InLab Viscous | |
Ceramica | |
Da 0 a 14 | |
Elettrodo combinato per pH InLab Viscous | |
Ideato per campioni altamente viscosi o collosi | |
SteadyForce | |
InLab™ Viscous | |
Da 32° a 266 °F | |
1.57 in. | |
0.23 in. |
Testa a vite S7 | |
Vetro | |
Da 0° a 130 °C | |
FRISCOLYT-B | |
Misuratore di pH | |
Vetro HA | |
3 mol/L KCl | |
Da 0 a 100 °C | |
40 mm | |
6 mm |