Learn More
Merck Membrane in esteri misti di cellulosa MF-Millipore™: Dimensione del poro 0.80 μm
Per monitoraggio dell'aria, saggi biologici, microbiologia nel settore lattiero-caseario, monitoraggio e rimozione di particelle. Le membrane in esteri misti di cellulosa EMD Millipore MF-Millipore™, con pori di 0.80µm, sono disponibili in diversi diametri. Realizzate in una miscela di cellulosa, bianche o nere, con superficie liscia o a griglia.
Marca: Merck AABP04700
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
Designed for air monitoring, bioassays, dairy microbiology, particle monitoring and particle removal. MF-Millipore™ Mixed Cellulose Ester Membranes, 0.80μm pore size are available in a range of diameters. Composed of mixed cellulose membrane in black or white with a plain or gridded surface.
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Specifica
Not Autoclavable | |
Black | |
MCE | |
Non-sterile | |
For air monitoring, fluorescent sssays, and particle monitoring | |
AABP | |
Plain | |
100/Pk. | |
Filter Membranes | |
47 mm |
≥1.0 bar, air with water | |
Membrane Filter | |
0.8 μm | |
190 mL/min x cm2 | |
16 L/min/ cm2 | |
Hydrophilic | |
100Pack | |
150 μm | |
Hydrophilic | |
47 mm |
Sicurezza e movimentazione
- MCE 0.8µmBK PL 47mm
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Solido infiammabile Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare polvere per estinguere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose