Learn More
Sartorius MGA Grade Glass Microfiber Filters w/o Binder
Binder free glass microfiber filters are suitable for analytical and gravimetric analyses. They are also used as prefilter.
95.20€ - 149.00€
Specifica
Resistenza dell'aria | 36mbar |
---|---|
Colore | White |
Formato | Disc |
Materiale | Borosilicate Glass Microfiber |
Particle Retention | 1.6 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10203431
|
Sartorius
FT-3-1101-125 |
4.92 in. | 12.5 cm |
118.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11770416
|
Sartorius
FT-3-1101-185 |
7.2 in. | 18.5 cm |
95.20€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10737271
|
Sartorius
FT-3-1101-150 |
5.9 in. | 15 cm |
149.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Applications include: Clarification of buffer & reagent solutions, Filtration of algae cells.Specifica
36mbar | |
Disc | |
1.6 μm | |
40 sec. | |
MGA | |
500°C | |
0.25 mm |
White | |
Borosilicate Glass Microfiber | |
Non-sterile | |
Clarification of buffer and reagent solutions | |
932°F | |
0.009 in. |