missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MGP Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1A1C3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | MGP |
---|---|
Clone | 1A1C3 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16897005
|
Proteintech
60055-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16887005
|
Proteintech
60055-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
MGP is associates with the organic matrix of bone and cartilage. MGP is thought to act as an inhibitor of bone formation.Specifica
MGP | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
GIG36, matrix Gla protein, MGLAP, MGP, NTI | |
Mgp | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
1A1C3 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse | |
P08493, P19788 | |
17313, 4256 | |
MGP Fusion Protein Ag1091 | |
Primary | |
-20°C | |
MGP |