missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MICA Antibody (9F1), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-26140-100ul
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
MICA Monoclonal antibody specifically detects MICA in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry
Specifica
| MICA | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Immunohistochemistry | |
| 9F1 | |
| ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200 | |
| FLJ60820, MGC111087, PERB11.1 | |
| A synthesized peptide derived from Human MICA [UniProt Q29983] | |
| 100 μL | |
| Biologically Active Proteins | |
| 100507436 | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto