missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MICA Antibody (9F1), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
426.00€ - 640.00€
Specifica
| Antigene | MICA |
|---|---|
| Clone | 9F1 |
| Diluizione | ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200 |
| Applicazioni | ELISA, Immunohistochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30029959
|
Novus Biologicals
NBP3-26140-50ul |
50 μL |
426.00€
50µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30032176
|
Novus Biologicals
NBP3-26140-100ul |
100 μL |
640.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
MICA Monoclonal antibody specifically detects MICA in Human samples. It is validated for ELISA, ImmunohistochemistrySpecifica
| MICA | |
| ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| FLJ60820, MGC111087, PERB11.1 | |
| A synthesized peptide derived from Human MICA [UniProt Q29983] | |
| Primary | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 9F1 | |
| ELISA, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Biologically Active Proteins | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| 100507436 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto