Learn More
Miconazole, 97%, Thermo Scientific™
Inhibits cytochrome P450-dependent 14-alpha-demethylase
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60872.14
Quantità 25g
Codice prodotto. 15493569
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    185.00€ / 25g
    Risparmia 4.00€
    2% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Freely soluble in alcohols or acetone. Also soluble in DMF or chloroform. Insoluble in water
Notes
Protect from light. Store in well-closed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
22916-47-8
416.12
BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
4189
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
C18H14Cl4N2O
MFCD00216019
miconazole, monistat, monistat iv, daktarin iv, miconazolo, miconazolum, miconazol, minostate, dactarin, monistat-derm
CHEBI:82892
ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Specifica
Miconazole
C18H14Cl4N2O
25g
14,6178
Freely soluble in alcohols or acetone; Also soluble in DMF or chloroform; Insoluble in water
ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
416.12
CHEBI:82892
99%
22916-47-8
MFCD00216019
Light sensitive
miconazole, monistat, monistat iv, daktarin iv, miconazolo, miconazolum, miconazol, minostate, dactarin, monistat-derm
BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
4189
416.13
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Miconazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Miconazole
SDS Documenti