Learn More
Miconazole, 97%, Thermo Scientific™
Inhibits cytochrome P450-dependent 14-alpha-demethylase
34.10€ - 185.00€
Identificatori chimici
CAS 22916-47-8
Formula molecolare C18H14Cl4N2O
Molecular Weight (g/mol) 416.12
Numero MDL MFCD00216019
InChI Key BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo miconazole, monistat, monistat iv, daktarin iv, miconazolo, miconazolum, miconazol, minostate, dactarin, monistat-derm
PubChem CID 4189
ChEBI CHEBI:82892
IUPAC Name 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
SMILES ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15473569
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60872.03
1g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
34.80€
34.10€ / 1g
Risparmia 0.70€
2% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15483569
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60872.06
5g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
53.40€
52.31€ / 5g
Risparmia 1.09€
2% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15493569
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60872.14
25g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
189.00€
185.00€ / 25g
Risparmia 4.00€
2% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Freely soluble in alcohols or acetone. Also soluble in DMF or chloroform. Insoluble in water
Notes
Protect from light. Store in well-closed containers.
Specifica
Identificatori chimici
22916-47-8
416.12
BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
4189
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
C18H14Cl4N2O
MFCD00216019
miconazole, monistat, monistat iv, daktarin iv, miconazolo, miconazolum, miconazol, minostate, dactarin, monistat-derm
CHEBI:82892
ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Specifica
Miconazole
C18H14Cl4N2O
Light sensitive
miconazole, monistat, monistat iv, daktarin iv, miconazolo, miconazolum, miconazol, minostate, dactarin, monistat-derm
BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
4189
416.13
22916-47-8
MFCD00216019
14,6178
Freely soluble in alcohols or acetone; Also soluble in DMF or chloroform; Insoluble in water
ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
416.12
CHEBI:82892
99%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H302-H317
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P270-P285-P301+P312-P304+P341-P330-P342+P311-P501c
H302-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 245-324-5
missing translation for 'rtecsNumber' : NI4770000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C