Learn More
ROBU VitraPOR™ Micro-Filter Funnel
Micro-Filter Funnel for very small volumes.
Marca:  ROBU VitraPOR™ 27200
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04800kg
Codice prodotto. 16823076
  • 120.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Specifica
Specifica
2 mL
Borosilicate Glass 3.3
0
5/Pk.