Learn More
Eppendorf™ Micro Fusion Chamber
Easy to use. Integrated cuvette chamber and extremely high transformation rates
Marca:  Eppendorf™ 4308030003
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Codice prodotto. 12816532
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Extremely high transformation rates due to innovative electronics and buffers
  • Integrated cuvette chamber
  • Easy to use
  • Compact design
  • Universal electroporator for eukaryotic, yeast and bacteria
Specifica
Specifica
For Fusion
1 Ea.
0.2 mm
Micro Fusion Chamber
1