Learn More
SI Analytics™ Micro Resistance Thermometer
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
170 mm
250 mm
Materiale:
Glass
Stainless Steel
Modello:
W 5780 NN HT
W 5791 NN HT
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Use to measure temperature
- Comes equipt with 2 x 4mm banana plugs
Specifica
Specifica
| Include | 2 x 4mm banana plugs |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Materiale | Glass |
| Modello | W 5780 NN HT |
| Product Type | Thermometer |
| Descrizione | Glass shaft with sensor Pt 1000 |
| Temperatura max (sistema metrico) | 200°C |
| Min. Temperature (Metric) | -30°C |
| Temperature Range (Metric) | -30°C to +200°C |