Learn More
SI Analytics™ Micro Resistance Thermometer
Codice prodotto. 12038083 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
170 mm
250 mm
Materiale:
Glass
Stainless Steel
Modello:
W 5780 NN HT
W 5791 NN HT
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12038083
Marca: SI Analytics™ 285105308
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
SI Analytics™ Micro Resistance Thermometer is used to measure temperature and changes resistance when there is a change in temperacture.
  • Use to measure temperature
  • Comes equipt with 2 x 4mm banana plugs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include 2 x 4mm banana plugs
Lunghezza (sistema metrico) 170 mm
Materiale Stainless Steel
Modello W 5791 NN HT
Product Type Sonda
Descrizione Stainless steel shaft (V4A) with sensor Pt 1000
Temperatura max (sistema metrico) 200°C
Min. Temperature (Metric) -30°C
Temperature Range (Metric) -30°C to +200°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) SLK/SLR