Learn More
Biochrom Micro-Volume Cuvette
Sample volumes as low as 0.5 μL can be used in the Micro-Volume Cuvette. Samples are pipetted directly onto the sample window meaning more light is transmitted through to the sample which increases measurement range as well as increasing accuracy, unlike other micro-volume cuvettes.
2005.00€ - 3885.00€
Specifica
Dimensioni (L x P x A) | 12.5 x 12.5 x 61.0 mm |
---|---|
Tipo | Microvolume Cuvette |
Forma | Rectangular |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza del percorso | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza del percorso | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15821232
|
Biochrom
80-3006-31 |
0.125 mm | 8.5 mm Beam Height Spectrophotometers |
3885.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15652187
|
Biochrom
80-3006-21 |
0.125 mm | 15 mm Beam Height Spectrophotometers |
3815.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15354108
|
Biochrom
80-7100-71 |
0.2 mm | 15 mm Bean Hight Spectrophotometers |
2505.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15811232
|
Biochrom
80-3006-30 |
0.5 mm | 8.5 mm Beam Height Spectrophotometers |
3390.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15394108
|
Biochrom
80-7100-72 |
0.5 mm | 15 mm Beam Height Spectorphotometers |
2005.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Exceptional measurement accuracy
- Wide measurement range - no more changing pathlengths
- Use only 1 μL of preicous sample
- Simple to use and clean
- Easy to check for sample impurities such as bubbles or dust
- Compatible with most standatd UV-Visible Sprectrophotometer
Specifica
12.5 x 12.5 x 61.0 mm | |
Microvolume Cuvette | |
Rectangular |
For research use only.