Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ Filters Funnel with Polycarbonate Membrane
Funnel ideal for concentrating organisms in fluid samples.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) FMFNL3020
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.71000kg
Codice prodotto. 17114731
  • 164.00€ / pezzi 20
Spedizione stimata: 16-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Flat, smooth surface allows for easy elution of organisms or particulate
  • Ready-to-use, disposable design eliminates sample cross contamination
Specifica
Specifica
Sterile
300 mL
Polycarbonate Membrane
0.4 μm