Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ Filters Funnel with Supor™ Membrane
Ready-to-use, sterile and individually packaged MicroFunnel filter funnels reduce chances of cross contamination.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4806
62.83 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21637" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.43650kg
Codice prodotto. 17114411
  • 444.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Easy squeeze removal of funnel to access membrane – no twisting means less RSI and membrane tearing
  • Proven membrane performance
  • For research use only
Specifica
Specifica
100 mL
50/Pk.
Plain Filtering Funnel
0.2 μm
Sterile
Supor (PES)