Learn More
Fisherbrand™ Dischi filtranti in microfibra di vetro
Idonee per filtrazione di solventi, analisi di campioni mediante HPLC, nonché filtrazione di proteine e soluzioni biochimiche. I dischi filtrati in microfibra di vetro Fisherbrand™ MF 300 sono idonei per applicazioni che richedano la rimozione di particolato fino.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18000kg
Descrizione
- Elevata capacità di carico
- In 100% vetro borosilicato
- Compatibile con molti solventi e reagenti
- Senza leganti
- Non risentono dell'umidità
- Idonei per l'uso fino a 500 °C
Specifica
75 g/m2 | |
Disco liscio | |
0.7 μm | |
Controllo dell'inquinamento atmosferico, separazione della fuliggine prima dell'analisi dei gas, supporto pesata con bilance analitiche ed essiccatori | |
100 conf. | |
500 °C | |
0.45 mm | |
25 mm |
Microfiltrazione | |
Vetro borosilicato | |
310 sec. | |
263 | |
Non igroscopico | |
0.017 in. | |
Filtro in microfibra di vetro |