Learn More
Fisherbrand™ Filtri in microfibra di vetro, grado 259
In microfibra di vetro borosilicato al 100%. I filtri in microfibra di vetro Fisherbrand™ di grado 259 sono non igroscopici e biologicamente inerti. Sono dotati di resistenza chimica alla maggior parte dei solventi e dei reagenti (ad eccezione dell'acido fluoridrico).
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03008kg
Codice prodotto. 11748553
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Contains no binder
  • Suitable for use at and up to 500°C
  • Not affected by humidity
  • Suitable for micro-filtration due to fine fibers
  • High-loading capacity
  • High chemical purity
  • made with demineralized water
  • High permeability to air
Applications:
  • Filtration of industrial water, fresh water algae, drinking water, Proteins, samples for HPLC, solvents
  • Sediments content in petroleum products
  • Ligand binding test
  • Air pollution monitoring
  • Membranes pre-filters
  • Radio-immuno tests
  • Suspended solids in water, smokes
  • Liquid scintillation counting
  • Cells collection
  • Grease content in dairy products
Specifica
Specifica
52 g/m2
Disc
1.6 μm
Fresh water algae, sediments content (petroleum products), solvents filtration, liquid scintillation counting, suspended solids in smokes, grease content in dairy products
Non-hygroscopic
0.01 in.
Filter
Microfilter
Borosilicate Glass
60 sec.
259
500°C
0.26 mm
38 mm