Learn More
Fisherbrand™ Filtri in microfibra di vetro, grado 259
In microfibra di vetro borosilicato al 100%. I filtri in microfibra di vetro Fisherbrand™ di grado 259 sono non igroscopici e biologicamente inerti. Sono dotati di resistenza chimica alla maggior parte dei solventi e dei reagenti (ad eccezione dell'acido fluoridrico).
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11520kg
Codice prodotto. 11774073
  • 55.40€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Senza leganti
  • Idonei per l'uso fino a 500 °C
  • Non risentono dell'umidità
  • Idonei per la microfiltrazione, grazie alle fibre sottili
  • Elevata capacità di carico
  • Elevata purezza chimica
  • realizzati con acqua demineralizzata
  • Elevata permeabilità all'aria
Applicazioni:
  • filtrazione di acque industriali, alghe di acqua dolce, acqua potabile, proteine, campioni per HPLC, solventi
  • Sedimenti contenuti nei prodotti petroliferi
  • Test di assorbimento del legante
  • Monitoraggio dell'inquinamento dell'aria
  • Prefiltrazione a membrana
  • Test di radioimmunità
  • Particolato sospeso in acqua e nei fumi
  • Conteggio scintillazioni in fase liquida
  • Raccolta di cellule
  • Grassi contenuti nei prodotti caseari
Specifica
Specifica
52 g/m2
Disc
1.6 μm
Per alghe, contenuto di sedimenti (prodotti derivati dal petrolio), filtrazione di solventi, conta delle scintillazioni in fase liquida, solidi sospesi nei fumi, contenuto di grasso nei prodotti lattiero-caseari
Non igroscopico
0.01 in.
Filtro in microfibra di vetro
Microfiltrazione
Vetro borosilicato
60 sec.
259
500 °C
0.26 mm
4.92 in.