Learn More
Fisherbrand™ Filtri in microfibra di vetro, grado 259
In microfibra di vetro borosilicato al 100%. I filtri in microfibra di vetro Fisherbrand™ di grado 259 sono non igroscopici e biologicamente inerti. Sono dotati di resistenza chimica alla maggior parte dei solventi e dei reagenti (ad eccezione dell'acido fluoridrico).
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15120kg
Codice prodotto. 11784073
  • 89.84€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Contains no binder
  • Suitable for use at and up to 500°C
  • Not affected by humidity
  • Suitable for micro-filtration due to fine fibers
  • High-loading capacity
  • High chemical purity
  • made with demineralized water
  • High permeability to air
Applications:
  • Filtration of industrial water, fresh water algae, drinking water, Proteins, samples for HPLC, solvents
  • Sediments content in petroleum products
  • Ligand binding test
  • Air pollution monitoring
  • Membranes pre-filters
  • Radio-immuno tests
  • Suspended solids in water, smokes
  • Liquid scintillation counting
  • Cells collection
  • Grease content in dairy products
Specifica
Specifica
52 g/m2
Disc
1.6 μm
Per alghe, contenuto di sedimenti (prodotti derivati dal petrolio), filtrazione di solventi, conta delle scintillazioni in fase liquida, solidi sospesi nei fumi, contenuto di grasso nei prodotti lattiero-caseari
Non igroscopico
0.01 in.
Filtro in microfibra di vetro
Microfiltrazione
Vetro borosilicato
60 sec.
259
500 °C
0.26 mm
5.9 in.