Learn More
Fisherbrand™ Filtri in microfibra di vetro, grado 261
Al 100% in microfibra di vetro borosilicato e senza leganti. I filtri in microfibra di vetro Fisherbrand™ sono particolarmente indicati per la microfiltrazione in quanto costituiti da fibre molto sottili.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11340kg
Codice prodotto. 11734083
  • 59.40€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High loading capacity
  • Excellent levels of particles retention (pore size 0.7 to 2.7μm)
  • Chemical resistance to many solvents and reagents
  • Non-hygroscopic and biologically inert
  • HIgh permeability against the passing of air
  • Suitable for use at and up to 500°C
Applications: filtration of industrial water, ligand binding test, proteins filtration, radio-immuno tests, suspended sollids in water (EN872 norm), drinking water filtration, cells collection
Specifica
Specifica
52 g/m2
Disc
1.2 μm
Filtrazione di acque industriali, test di legame del ligando, filtrazione delle proteine, test di radioimmunità, solidi sospesi in acqua, filtrazione dell'acqua potabile, raccolta di cellule
Non igroscopico
0.01 in.
Filtro in microfibra di vetro
Microfiltrazione
Vetro borosilicato
100 sec.
261
500 °C
0.26 mm
125 mm