Learn More
Fisherbrand™ Filtri in microfibra di vetro, grado 261
Al 100% in microfibra di vetro borosilicato e senza leganti. I filtri in microfibra di vetro Fisherbrand™ sono particolarmente indicati per la microfiltrazione in quanto costituiti da fibre molto sottili.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11735255
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • High loading capacity
  • Excellent levels of particles retention (pore size 0.7 to 2.7μm)
  • Chemical resistance to many solvents and reagents
  • Non-hygroscopic and biologically inert
  • HIgh permeability against the passing of air
  • Suitable for use at and up to 500°C
Applications: filtration of industrial water, ligand binding test, proteins filtration, radio-immuno tests, suspended sollids in water (EN872 norm), drinking water filtration, cells collection
Specifica
Specifica
52 g/m2
Borosilicate Glass Microfiber
1.2 μm
Filtration of industrial water, ligand binding test, Proteins filtration, radio-immuno tests, suspended solids in water, drinking water filtration, cells collection
100 Pack
0.26 mm
Disc
1.2 μm
100 sec.
261
500°C
55 mm