Learn More
Fisherbrand™ Filtri in microfibra di vetro, grado 261
Al 100% in microfibra di vetro borosilicato e senza leganti. I filtri in microfibra di vetro Fisherbrand™ sono particolarmente indicati per la microfiltrazione in quanto costituiti da fibre molto sottili.
Marca: Fisherbrand™ 0261A00013
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- High loading capacity
- Excellent levels of particles retention (pore size 0.7 to 2.7μm)
- Chemical resistance to many solvents and reagents
- Non-hygroscopic and biologically inert
- HIgh permeability against the passing of air
- Suitable for use at and up to 500°C
Specifica
52 g/m2 | |
Disc | |
1.2 μm | |
Filtration of industrial water, ligand binding test, Proteins filtration, radio-immuno tests, suspended solids in water, drinking water filtration, cells collection | |
Non igroscopico | |
0.01 in. | |
Filter |
Microfilter | |
Vetro borosilicato | |
100 sec. | |
261 | |
500 °C | |
0.26 mm | |
28 mm |