Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ Bacterial DNA Extraction Kit
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
:
Reagents for 50 extraction
Descrizione
- Microsart™ Bacteria Extraction kit introduces a state-of-the-art DNA extraction method for DNA extraction from cell cultures and cell culture derived biologicals, like autologous transplants and other advanced therapy medicinal products (ATMP), for subsequent DNA amplification via PCRh.
- Eliminates the risk of DNA contaminations, facilitating the detection of bacteria in cell culture and ATMPs via PCR.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | DNA Extraction |
| N. di reazioni | Reagents for 50 extraction |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.