Learn More
Emma Safety Footwear Mike XL Safety Shoes
Ideal for working with metal with optimal comfort, ventilation and moisture removal technology. A perfectly integrated steel toe protects feet against falling pieces of metal and other exterior threats. The Gripforce™ DUO soles withstand high temperatures and are oil and petrol resistant.
249.10€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | Black |
Progettazione | Mike XL |
Materiale rivestimento interno | Full grain Nappa leather / Split leather |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15978121
|
Emma Safety Footwear
MM10035850 |
50 |
249.10€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15988121
|
Emma Safety Footwear
MM10035851 |
51 |
249.10€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15998121
|
Emma Safety Footwear
MM10035852 |
52 |
249.10€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15908131
|
Emma Safety Footwear
MM10035853 |
53 |
249.10€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Full grain leather construction
- Nitrile Rubber Heat Resistant Outsole
Specifica
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Black | |
Full grain Nappa leather / Split leather | |
Steel |
Laces | |
Mike XL | |
Leather |