Learn More
Merck Filtri Millex™: Presa per tubi in silicone
Per la protezione di sfiati di fonti di vuoto e dai danni dovuti all'umidità
Marca: Merck SLFG85010
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.29250kg
Descrizione
Protect vacuum sources from contamination and moisture damage
Raccordo portagomma con Luer Slip femmina interno.
- Con membrane PTFE idrofobe
- Custodia in polipropilene (a eccezione di SLFG-025-LS e -50, che hanno una custodia in PVC)
- Varietà di combinazioni ingresso/uscita, incluso il raccordo portagomma e 1/8 NPT
- Non sterili, sterilizzabili in autoclave, bidirezionali
Applicazioni:
- Per la protezione delle fonti per il vuoto da contaminazione e dai danni dovuti all'umidità
- Sterilizzazione dell'aria ambiente che entra nei fermentatori
- Filtrazione dei gas dell'incubatore per la protezione dalla contaminazione
- Filtrazione dei gas dell'incubatore per la massima protezione dalla contaminazione
Specifica
Sì | |
Single-use | |
PTFE (Membrane), Polypropylene (Housing) | |
0.2 μm | |
Per la protezione di fonti di vuoto da contaminazione e altri danni dovuti all’umidità; per la sterilizzazione dell'aria ambiente in ingresso nei fermentatori; filtrazione dei gas dell’incubatore per la massima protezione dalla contaminazione; filtrazione dell'azoto e dell'aria utilizzati per l'essiccazione dei campioni liquidi | |
Stepped hose barb with female Luer slip | |
Millex™ | |
Filter | |
50 mm |
Luer outlet, ethylene oxide sterilized | |
Protect vacuum sources from contamination and moisture damage; sterilize ambient air entering fermenters; filter incubator gas to protect against contamination; filter nitrogen and air used to dry liquid samples | |
PTFE | |
Non-sterile | |
Polipropilene | |
Stepped hose barb with female Luer slip | |
10/conf. | |
100 mL | |
5 cm |