Learn More
Merck Filtri Millex™: Presa per tubi in silicone
Per la protezione di sfiati di fonti di vuoto e dai danni dovuti all'umidità
Marca:  Merck SLFG55010
181.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Codice prodotto. 10687121
  • 195.00€ / pezzi 10
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
Descrizione
Descrizione
Protect vacuum sources from contamination and moisture damage
Millex™ syringe filter units with hydrophobic Fluoropore™ or Millipore Express™ PLUS PES membrane are ideal for in-line sterilization of gases and venting sterile containers, and filters with Fluoropore™ membrane can also be used for sterilizing or clarifying organic solutions. There are also specialized filter units to protect hemodialysis transducers from blood and moisture. The 50 mm Millex™ filter units are especially useful for vacuum line protection. All units are bi-directional.
Features & Benefits:
  • Specialized filter units protect hemodialysis transducers from blood and moisture
  • 50 mm Millex™ units ideal for vacuum line protection
  • All Millex™ Hydrophobic PTFE units are bi-directional in flow
Applications:
Sterilizing Gases, Vacuum Line Protection, Venting Sterile Containers, Sterilizing and Clarifying Organic Solutions
Specifica
Specifica
ISO 14001: 2004
HB-NPTM
PTFE
Non-sterile
Analytical sample prep
PTFE
1/8 in. NPTM
10Pack
4 L
5 cm
Natural
Single-use
0.2 μm
19.6 cm2
<0.1 mL
Stepped hose barb with female luer slip interior
4.1 bar (60 psi)
121°C
50 mm