Learn More
Merck Filtri Millex™: Presa per tubi in silicone
Per la protezione di sfiati di fonti di vuoto e dai danni dovuti all'umidità
Marca: Merck SLFG05000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.20500kg
Descrizione
Protect vacuum sources from contamination and moisture damage
Millex™ syringe filter units with hydrophobic Fluoropore™ or Millipore Express™ PLUS PES membrane are ideal for in-line sterilization of gases and venting sterile containers, and filters with Fluoropore™ membrane can also be used for sterilizing or clarifying organic solutions. There are also specialized filter units to protect hemodialysis transducers from blood and moisture. The 50 mm Millex™ filter units are especially useful for vacuum line protection. All units are bi-directional.Features & Benefits:
- Specialized filter units protect hemodialysis transducers from blood and moisture
- 50 mm Millex™ units ideal for vacuum line protection
- All Millex™ Hydrophobic PTFE units are bi-directional in flow
Applications:
Sterilizing Gases, Vacuum Line Protection, Venting Sterile Containers, Sterilizing and Clarifying Organic Solutions
Specifica
Sì | |
Single-use | |
PTFE | |
Non-sterile | |
Per la protezione di fonti di vuoto da contaminazione e altri danni dovuti all’umidità; per la sterilizzazione dell'aria ambiente in ingresso nei fermentatori; filtrazione dei gas dell’incubatore per la massima protezione dalla contaminazione; filtrazione dell'azoto e dell'aria utilizzati per l'essiccazione dei campioni liquidi | |
Stepped hose barb with female Luer slip | |
4.1 bar (60 psi) | |
4 L | |
50 mm |
HB/HB | |
Filtering vacuum sources and tank/bioreactor venting with analytical sample preparation | |
0.22μ m | |
19.6 cm2 | |
Polipropilene | |
Stepped hose barb with female Luer slip | |
100/conf. | |
71 mm | |
5 cm |